4-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrF₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11153109 Numéro CAS: 50885-29-5 |