Imprimer
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57087-1G PC57087-250MG
APOSPC57087-1GEA 609 EUR
APOSPC57087-1G APOSPC57087-250MG
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline 95%
3-Bromo-N-(2,2,2-trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃N
Poids moléculaire: 254.047 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11153145
Numéro CAS: 1021116-42-6