Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC57077-1G PC57077-250MG PC57077-5G
APOSPC57077-1GEA 290 EUR
APOSPC57077-1G APOSPC57077-250MG APOSPC57077-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922519
Numéro CAS: 2091710-10-8
UN: 3261
ADR: 8,III