Imprimer
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57076-1G PC57076-250MG PC57076-5G
APOSPC57076-1GEA 111 EUR
APOSPC57076-1G APOSPC57076-250MG APOSPC57076-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28142598
Numéro CAS: 1702154-18-4