4’-Bromo-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formule:
C₈H₄BrF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31735860 Numéro CAS: 1184850-45-0 |