Imprimer
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57071-1G PC57071-250MG PC57071-5G
APOSPC57071-1GEA 215 EUR
APOSPC57071-1G APOSPC57071-250MG APOSPC57071-5G
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4’-Chloro-2’-hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31922518
Numéro CAS: 2229260-52-8