Imprimer
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57070-1G PC57070-250MG PC57070-5G
APOSPC57070-1GEA 203 EUR
APOSPC57070-1G APOSPC57070-250MG APOSPC57070-5G
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
2’-Hydroxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657950
Numéro CAS: 25666-51-7