Imprimer
2-Nitrobenzal fluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Difluoromethyl)nitrobenzene, 1-(Difluoromethyl)-2-nitrobenzene, α,α-Difluoro-2-nitrotoluene
PC57055-1G PC57055-5G
APOSPC57055-1GEA 69.6 EUR
APOSPC57055-1G APOSPC57055-5G
2-Nitrobenzal fluoride
2-Nitrobenzal fluoride
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23382510
Numéro CAS: 64747-65-5