6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃BrClFO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11520661 Numéro CAS: 1114809-02-7 |