Imprimer
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57052-1G PC57052-5G PC57052-10G
APOSPC57052-1GEA 71.2 EUR
APOSPC57052-1G APOSPC57052-5G APOSPC57052-10G
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-4-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆FIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18396947
Numéro CAS: 1261615-96-6