Imprimer
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5705-1G PC5705-5G
APOSPC5705-1GEA 198 EUR
APOSPC5705-1G APOSPC5705-5G
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
3-Bromoperfluoroprop-1-ene
Formule: C₃BrF₅
Point d'ébullition: 25,5 °C (738 mm Hg)
Point de fusion: –165 °C
Densité: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784211
Numéro CAS: 431-56-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II