2-(Methylsulphonyl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₃NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD21606312 Numéro CAS: 1361385-30-9 |