Imprimer
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-2,4-difluoronitrobenzene
PC57022-1G PC57022-25G PC57022-5G
APOSPC57022-1GEA 21.9 EUR
APOSPC57022-1G APOSPC57022-25G APOSPC57022-5G
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
2,6-Difluoro-3-nitroaniline
Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
Poids moléculaire: 174.105 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110684
Numéro CAS: 25892-09-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III