Methyl 6-bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromo-3-fluoro-6-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 6-bromo-5-fluoropicolinate
Formule:
C₇H₅BrFNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14698111 Numéro CAS: 1210419-26-3 |