Imprimer
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-fluoro-4-(methoxycarbonyl)pyridine, Methyl 2-bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylate
PC57012-250MG PC57012-1G PC57012-5G
APOSPC57012-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC57012-250MG APOSPC57012-1G APOSPC57012-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951945
Numéro CAS: 885588-14-7