Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC57007-1G PC57007-5G PC57007-250MG
APOSPC57007-1GEA 168 EUR
APOSPC57007-1G APOSPC57007-5G APOSPC57007-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16631268
Numéro CAS: 105391-76-2