2-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Iodo-1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule:
C₈H₆F₃IO Poids moléculaire: 302.032 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18398113 Numéro CAS: 1261501-08-9 |