Imprimer
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56966-1G PC56966-250MG PC56966-5G
APOSPC56966-1GEA 60.9 EUR
APOSPC56966-1G APOSPC56966-250MG APOSPC56966-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-5-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261145
Numéro CAS: 627526-90-3