Imprimer
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56957-1G PC56957-250MG
APOSPC56957-1GEA 575 EUR
APOSPC56957-1G APOSPC56957-250MG
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-3-methoxy-4-nitroaniline
Formule: C₇H₇FN₂O₃
Poids moléculaire: 186.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31722920
Numéro CAS: 2091910-19-7