Imprimer
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56956-1G PC56956-250MG
APOSPC56956-1GEA 567 EUR
APOSPC56956-1G APOSPC56956-250MG
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
5-Fluoro-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄F₄N₂O₃
Poids moléculaire: 240.112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31710614
Numéro CAS: 2366994-50-3