Imprimer
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 31.9 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194236
Numéro CAS: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8,III