Imprimer
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56954-1G PC56954-250MG PC56954-5G
APOSPC56954-1GEA 313 EUR
APOSPC56954-1G APOSPC56954-250MG APOSPC56954-5G
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₆BrF₂NO₂S
Poids moléculaire: 286.094 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18426223
Numéro CAS: 1263274-99-2