Imprimer
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56953-1G PC56953-250MG PC56953-5G
APOSPC56953-1GEA 290 EUR
APOSPC56953-1G APOSPC56953-250MG APOSPC56953-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₄BrF₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409103
Numéro CAS: 263349-74-2