Imprimer
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56952-100MG PC56952-1G PC56952-250MG
APOSPC56952-100MGEA 43.5 EUR
APOSPC56952-100MG APOSPC56952-1G APOSPC56952-250MG
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine 98%
2-Amino-6-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25476529
Numéro CAS: 1315611-68-7