Imprimer
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56948-1G PC56948-250MG
APOSPC56948-1GEA 549 EUR
APOSPC56948-1G APOSPC56948-250MG
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415552
Numéro CAS: 1261561-82-3