Imprimer
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56942-1G PC56942-250MG PC56942-5G
APOSPC56942-1GEA 98.6 EUR
APOSPC56942-1G APOSPC56942-250MG APOSPC56942-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12400895
Numéro CAS: 1135531-73-5