4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Poids moléculaire: 226.54 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11558920 Numéro CAS: 1076197-55-1 |