Imprimer

6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1-(6-Bromo-2,3-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone

PC56925-1G PC56925-250MG PC56925-5G
APOSPC56925-1GEA 531 EUR
APOSPC56925-1G APOSPC56925-250MG APOSPC56925-5G
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone 97%
6’-Bromo-2,2,2,2’,3’-pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₂BrF₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922590
Numéro CAS: 1208076-48-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR