Imprimer
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56924-1G PC56924-250MG
APOSPC56924-1GEA 464 EUR
APOSPC56924-1G APOSPC56924-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde 95%
5-Bromo-7-fluorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₄BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21233546
Numéro CAS: 1480288-05-8