Imprimer

5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC56919-1G PC56919-250MG
APOSPC56919-1GEA 464 EUR
APOSPC56919-1G APOSPC56919-250MG
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Bromo-7-fluoro-benzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16743019
Numéro CAS: 1249506-21-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR