Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56902-1G PC56902-250MG PC56902-5G PC56902-10G
APOSPC56902-1GEA 551 EUR
APOSPC56902-1G APOSPC56902-250MG APOSPC56902-5G APOSPC56902-10G
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28733866
Numéro CAS: 1806838-95-8