Imprimer
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56868-1G PC56868-25G PC56868-5G
APOSPC56868-1GEA 92.8 EUR
APOSPC56868-1G APOSPC56868-25G APOSPC56868-5G
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile 98%
4-[(4-Fluorophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11096849
Numéro CAS: 220583-40-4