Imprimer
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
PC56860-1G PC56860-5G
APOSPC56860-1GEA 364 EUR
APOSPC56860-1G APOSPC56860-5G
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
5-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formule: C₇H₄F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696264
Numéro CAS: 131747-67-6