Imprimer
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-2-(fluoromethyl)-4-iodobenzene
PC56850-1G PC56850-250MG
APOSPC56850-1GEA 609 EUR
APOSPC56850-1G APOSPC56850-250MG
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-iodobenzyl fluoride
Formule: C₇H₅BrFI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31654714
Numéro CAS: 2244085-57-0
UN: 3261
ADR: 8,II