Imprimer
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-7-fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
PC56847-1G PC56847-250MG
APOSPC56847-1GEA 654 EUR
APOSPC56847-1G APOSPC56847-250MG
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
3-Bromo-7-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₉H₆BrFOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29430045
Numéro CAS: 1569087-59-7