Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56843-1G PC56843-250MG
APOSPC56843-1GEA 102 EUR
APOSPC56843-1G APOSPC56843-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31654734
Numéro CAS: 2244085-78-5
UN: 1993
ADR: 3,III