Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56841-1G PC56841-250MG
APOSPC56841-1GEA 574 EUR
APOSPC56841-1G APOSPC56841-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30529953
Numéro CAS: 1211523-00-0
UN: 1993
ADR: 3,III