Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56840-1G PC56840-250MG
APOSPC56840-1GEA 574 EUR
APOSPC56840-1G APOSPC56840-250MG
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetylene
Formule: C₉H₄BrF₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31689284
Numéro CAS: 871126-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III