Imprimer
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-3-ethynyl-5-fluorobenzene
PC56839-1G PC56839-250MG PC56839-5G
APOSPC56839-1GEA 186 EUR
APOSPC56839-1G APOSPC56839-250MG APOSPC56839-5G
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene 96%
3-Bromo-5-fluorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrF
Poids moléculaire: 199.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31654732
Numéro CAS: 1935278-77-5
UN: 1993
ADR: 3 III