Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC56835-1G PC56835-500MG PC56835-5G
APOSPC56835-1GEA 232 EUR
APOSPC56835-1G APOSPC56835-500MG APOSPC56835-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
4-Bromo-2-fluoro-5-methylphenol
Formule: C₇H₆BrFO
Poids moléculaire: 205.024 g/mol
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261252
Numéro CAS: 550400-07-2