Imprimer
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC56822-1G PC56822-250MG
APOSPC56822-1GEA 1320 EUR
APOSPC56822-1G APOSPC56822-250MG
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-bis(2-phenylethynyl)benzene
Formule: C₂₂H₁₀F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01596892
Numéro CAS: 1408279-25-3