Imprimer
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
PC56818-1G PC56818-250MG
APOSPC56818-1GEA 284 EUR
APOSPC56818-1G APOSPC56818-250MG
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₄ClFOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29477441
Numéro CAS: 2035458-56-9
UN: 3261
ADR: 8,III