Imprimer
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56811-1G PC56811-250MG PC56811-5G
APOSPC56811-1GEA 186 EUR
APOSPC56811-1G APOSPC56811-250MG APOSPC56811-5G
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-5-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28790334
Numéro CAS: 1806333-01-6
UN: 3261
ADR: 8,III