Imprimer
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzene
PC56803-1G PC56803-250MG
APOSPC56803-1GEA 1150 EUR
APOSPC56803-1G APOSPC56803-250MG
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl 95%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₃H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412188
Numéro CAS: 255837-15-1