5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
Formule:
C₇H₅BrFIO Poids moléculaire: 330.921 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22543687 Numéro CAS: 1394291-47-4 |