Imprimer
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 654 EUR
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₃BrF₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31634826
Numéro CAS: 2244085-70-7
UN: 1760
ADR: 8,III