Imprimer
4-Bromobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56794-1G PC56794-250MG PC56794-5G
APOSPC56794-1GEA 219 EUR
APOSPC56794-1G APOSPC56794-250MG APOSPC56794-5G
4-Bromobenzyl fluoride 95%
4-Bromobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20482167
Numéro CAS: 459-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III