Imprimer
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 69.6 EUR
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆FNO₂
Poids moléculaire: 155.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28990107
Numéro CAS: 500-11-8
UN: 1759
ADR: 8 III