Imprimer
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 609 EUR
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Formule: C₇H₆FNO₂
Poids moléculaire: 155.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22053300
Numéro CAS: 447-58-5
UN: 3261
ADR: 8 II