Imprimer
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)methanol
PC56777-1G PC56777-5G
APOSPC56777-1GEA 473 EUR
APOSPC56777-1G APOSPC56777-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393815
Numéro CAS: 1261822-74-5